Läs mer
1-Dodecen, TRC
Produktkod. 30374008
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30374008 500 mg
1 options
Produktkod. 30374008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494629500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecene
CAS 112-41-4
Molekylformel C12 H24
Kvantitet 500 mg
Synonym Alpha-dodecene, 1-Undecylethylene
InChI formel InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
LEDER CCCCCCCCCCC=C
IUPAC-namn Dodec-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 168.32
Formel vikt 168.1878