Läs mer
1-Dodecylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11353017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353017 5 g 5g
11348086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11353017 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L13380.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4202-38-4 | C13H25NO | 211,349 g/mol
1-Dodecylisocyanat, inkorporeras i AZT-analogpreparat genom sin användning av syntesen av karbodiimider från fosfiniminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Dodecyl isocyanat, inkorporeras i AZT-analogberedning
genom att använda syntesen av karbodiimider från fosfiniminer.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4202-38-4
Molekylformel C13H25NO
Molekylvikt (g/mol) 211.349
MDL-nummer MFCD00041744
InChI-nyckel YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl isocyanate, dodecane, 1-isocyanato, dodecylisocyanate, 1-dodecyl isocyanate, n-dodecyl isocyanate, acmc-209jmx, isocyanic acid dodecyl ester
PubChem CID 77873
IUPAC-namn 1-isocyanatododekan
LEDER CCCCCCCCCCCCN=C=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Dodecyl isocyanate
Densitet 0.877
Kokpunkt 157 °C till 161 °C (21 mmHg)
Flampunkt 134 °C (273 °F)
Odör Irriterande
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 1774823
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 211.35
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.