Läs mer
(1-Dodecyl)trimetylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479652
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11479652
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10761.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.348 g/mol
(1-Dodecyl)trimetylammoniumbromid används som ett ytaktivt ämne, som emulgeringsmedel av gummi och asfalt och som ett antistatiskt medel av syntetfiber. Det fungerar som ett joniskt ytaktivt ämne och användbart vid framställning av guldnanopartiklar tillsammans med natriumdodecylsulfat. Det används även som färgborttagningsmedel och skumstabilisatorer. Det används för att framställa dodecyltrimetylammoniumbromid. Genom att använda konduktimetri, densitetsmätningar och neutronspridning med liten vinkel används den för att studera micellbildningen i vatten-dimetylsulfoxidblandning. Vidare är det en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-Dodecyl)trimetylammoniumbromid används som ett ytaktivt ämne, som emulgeringsmedel av gummi och asfalt och som ett antistatiskt medel av syntetfiber. Det fungerar som ett joniskt ytaktivt ämne och användbart vid framställning av guldnanopartiklar tillsammans med natriumdodecylsulfat. Det används även som färgborttagningsmedel och skumstabilisatorer. Det används för att framställa dodecyltrimetylammoniumbromid. Genom att använda konduktimetri, densitetsmätningar och neutronspridning med liten vinkel används den för att studera micellbildningen i vatten-dimetylsulfoxidblandning. Vidare är det en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-94-4
Molekylformel C15H34BrN
Molekylvikt (g/mol) 308.348
MDL-nummer MFCD00011767
InChI-nyckel XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
IUPAC-namn dodecyl(trimetyl)azanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3597463
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 308.35
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.