Läs mer
(1-Dodecyl)trimetylammoniumbromid, 99 %
Beskrivning
(1-Dodecyl)trimetylammoniumbromid används som ett ytaktivt ämne, som emulgeringsmedel av gummi och asfalt och som ett antistatiskt medel av syntetfiber. Det fungerar som ett joniskt ytaktivt ämne och användbart vid framställning av guldnanopartiklar tillsammans med natriumdodecylsulfat. Det används även som färgborttagningsmedel och skumstabilisatorer. Det används för att framställa dodecyltrimetylammoniumbromid. Genom att använda konduktimetri, densitetsmätningar och neutronspridning med liten vinkel används den för att studera micellbildningen i vatten-dimetylsulfoxidblandning. Vidare är det en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(1-Dodecyl)trimetylammoniumbromid används som ett ytaktivt ämne, som emulgeringsmedel av gummi och asfalt och som ett antistatiskt medel av syntetfiber. Det fungerar som ett joniskt ytaktivt ämne och användbart vid framställning av guldnanopartiklar tillsammans med natriumdodecylsulfat. Det används även som färgborttagningsmedel och skumstabilisatorer. Det används för att framställa dodecyltrimetylammoniumbromid. Genom att använda konduktimetri, densitetsmätningar och neutronspridning med liten vinkel används den för att studera micellbildningen i vatten-dimetylsulfoxidblandning. Vidare är det en användbar biokemikalie för proteomikforskning.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide |
| Smältpunkt | ∼245 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3597463 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 308.35 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.