Läs mer
(1-Dodecyl)trimetylammoniumklorid, 97 %
Produktkod. 11459046
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459046 100 g 100g
11439046 5 g 5g
11449046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17924.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 112-00-5 | C15H34ClN | 263,894 g/mol
Dodecyltrimethylammonium Chloride är användbar som en färgborttagningsmedel, en skumstabilisator och en bakteriedödande lotion. Det används i beläggnings-, plast-, färg-, gummi- och bläckproduktion, som antistatiskt medel, katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dodecyltrimethylammonium Chloride är användbar som färgborttagningsmedel, skumstabilisator och bakteriedödande lotion. Det används i beläggnings-, plast-, färg-, gummi- och bläckproduktion, som antistatiskt medel, katalysator.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-00-5
Molekylformel C15H34ClN
Molekylvikt (g/mol) 263.894
MDL-nummer MFCD00041974
InChI-nyckel DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8152
IUPAC-namn dodecyl(trimetyl)azanium;klorid
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride
Smältpunkt ∼237 °C (uppdelning)
Odör Luktfritt
Linjär formel CH3(CH2)11N(CH3)3Cl
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3915951
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 263.9
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.