Läs mer
(1-Dodecyl)triphenylfosfoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11442467
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442467 10 g 10g
11452467 50 g 50g
11462467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14295.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15510-55-1 | C30H40BrP | 511,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15510-55-1
Molekylformel C30H40BrP
Molekylvikt (g/mol) 511.53
MDL-nummer MFCD00031546
InChI-nyckel NSIFOGPAKNSGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltriphenylphosphonium bromide, unii-2oqv5uaf87, n-dodecyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, dodecyltriphenyl-, bromide, 1-dodecyl triphenylphosphonium bromide, 2oqv5uaf87, dodecyl triphenyl phosphoniumbromide, c12tppbr, n-c12h25pph3br, acmc-1btp1
PubChem CID 84955
ChEBI CHEBI:82638
IUPAC-namn dodecyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 90°C to 94°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3581921
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 511.54
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.