Läs mer
1 – Dodecylamin, 97 %
Produktkod. 11462917
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462917 100 g 100g
11472917 500 g 500g
11468750 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15515.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185,36 g/mol
Dodecylamin användes vid framställning av nya ytaktiva koppar(II)-komplex. Det används som en katalysator och mallmedel i sol-gel-processen för tillverkning av monodispergerade mesoporösa bioaktiva submikronsfärer av glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dodecylamin användes vid framställning av nya ytaktiva koppar(II)komplex. Det används som en katalysator och mallmedel i sol-gel-processen för tillverkning av monodispergerade mesoporösa bioaktiva submikronsfärer av glas.
Löslighet
Lösligt i vatten (78 mg/°L 25 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-22-1
Molekylformel C12H27N
Molekylvikt (g/mol) 185.36
MDL-nummer MFCD00008154
InChI-nyckel JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC-namn dodekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecylamine
Smältpunkt 27°C to 31°C
Densitet 0.802
Kokpunkt 64°C to 66°C (0.05 mm)
Flampunkt 115°C (239°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1633576
Löslighetsinformation Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formel vikt 185.36
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.