Läs mer
1-Dodecylaminhydroklorid, 97 %
Produktkod. p-7045875
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348735 10 g 10g
11358735 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12314.09
CAS: 929-73-7 | C12H28ClN | 221,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 929-73-7
Molekylformel C12H28ClN
Molekylvikt (g/mol) 221.81
MDL-nummer MFCD00042017
InChI-nyckel TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
PubChem CID 458426
IUPAC-namn dodekan-1-amin;hydroklorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecylamine hydrochloride
Smältpunkt 186 °C till 188 °C
Linjär formel CH3(CH2)11NH2·HCl
Kvantitet 10 g
Beilstein 3553943
Formel vikt 221.82
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.