Läs mer
1-dodecylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10066952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10066952 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10066952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381700010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4303-67-7 | C15H28N2 | 236.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecylimidazole
CAS 4303-67-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 146.0°C (0.5 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H28N2
Brytningsindex 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00278859
Kvantitet 1 g
Synonym 1-dodecyl-1h-imidazole, n-dodecylimidazole, 1h-imidazole, 1-dodecyl, n-laurylimidazole, imidazole, 1-dodecyl, 1-laurylimidazole, unii-q11nxv80s7, 1-dodecyl-1h-imidazol, n-dodecyl imidazole, pubchem20091
InChI-nyckel JMTFLSQHQSFNTE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCN1C=CN=C1
IUPAC-namn 1-dodecylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 236.40
PubChem CID 78002
Formel vikt 236.4
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Dodecylimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.