Läs mer
1-Dodecylphosphonic acid, 95%
Produktkod. 11386729
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386729 10 g 10g
11376729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26259.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5137-70-2 | C12H27O3P | 250.32 g/mol
1-Dodecylfosfonsyra används som justering av ytenergi, vätning och arbetsfunktion hos metalloxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Dodecylfosfonsyra används som justering av ytenergi, vätning och arbetsfunktion hos
metalloxider.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5137-70-2
Molekylformel C12H27O3P
Molekylvikt (g/mol) 250.32
MDL-nummer MFCD00015832
InChI-nyckel SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecylphosphonic acid, phosphonic acid, dodecyl, n-dodecanephosphonic acid, dodecane phosphonic acid, 1-dodecanephosphonic acid, n-dodecyl phosphonic acid, dodecyl-phosphonic acid, 1-dodecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-dodecyl, n-dodecylphosphonicacid
PubChem CID 78816
IUPAC-namn dodecylfosfonsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecylphosphonic acid
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 250.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.