Läs mer
1-Dodecyne, 97 %
Produktkod. 11347915
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347915 25 g 25g
11337915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02977.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 765-03-7 | C12H22 | 166,31 g/mol
1-Dodecyne användes vid syntes av stabila ruteniumnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Dodecyne användes vid syntes av stabila ruteniumnanopartiklar.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med tungmetallpulver och oxidationsmedel. Förvara mellan 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-03-7
Molekylformel C12H22
Molekylvikt (g/mol) 166.31
MDL-nummer MFCD00008960
InChI-nyckel ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dodecyne, dodecyne, dodec-1-in, 1dodecyne, dodec-1-yn, 1-dodecyne 5g
PubChem CID 69821
IUPAC-namn dodec-1-yn
LEDER CCCCCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecyne
Smältpunkt -19 °C
Densitet 0.779
Kokpunkt 214 °C till 216 °C
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
Beilstein 1741320
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 166.31
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.