Läs mer
1-Dodecyne, TRC
Produktkod. 30350715
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30350715 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30350715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2627352.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Dodecyne
CAS 765-03-7
Molekylformel C12H22
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
LEDER CCCCCCCCCCC#C
IUPAC-namn Dodec-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 166.3
Formel vikt 166.1722