Läs mer
1(E)-Butenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butenylboronic Acid |
| CAS | 852458-12-9 |
| Molekylformel | C4 H9 B O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4,6-7H,2H2,1H3/b4-3+ |
| LEDER | CC\C=C\B(O)O |
| IUPAC-namn | [(E)-but-1-enyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.92 |
| Formel vikt | 100.0696 |