Läs mer
1-EBIO, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-EBIO |
| CAS | 10045-45-1 |
| Molekylformel | C9H10N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-benzimidazolinone, 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole1-Ethylbenzimidazolin-2-one, 1-Ethylbenzimidazolinone, 3-Ethyl-2-benzimidazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| LEDER | CCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-etyl-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0793 |