Läs mer
1-Eicosanethiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Eicosanethiol |
| CAS | 13373-97-2 |
| Molekylformel | C20H42S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | n-Eicosylmercaptan |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS |
| IUPAC-namn | icosane-1-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.61 |
| Formel vikt | 314.3007 |