Läs mer
1-Eicosanol, 96 %
Produktkod. 11332726
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332726 100 g 100g
11322726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08807.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298,56 g/mol
1-Eicosanol har använts i gradient HPLC-laddat aerosoldetektionsmetod för detektering av olika lipider, som intern standard vid bestämning av policosanols högmolekylära alkoholer (policosanols fettalkoholer) i fiskolja med GC. Används även som nonjonisk tensid i kosmetika, används i smörjmedel, gummi, plast, textilier och som emulsionsstabilisator och viskositetshöjande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Eicosanol har använts i gradient HPLC-laddat aerosoldetektionsmetod för detektering av olika lipider, som intern standard vid ′bestämning av policosanols högmolekylära alkoholer (policosanols ′fettalkoholer) i fiskolja med GC. Används även som nonjonisk tensid i kosmetika, används i smörjmedel, gummi, plast, textilier och som emulsionsstabilisator och viskositetshöjande medel.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-96-9
Molekylformel C20H42O
Molekylvikt (g/mol) 298.56
MDL-nummer MFCD00002938
InChI-nyckel BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC-namn icosan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Eicosanol
Smältpunkt 62 °C till 66 °C
Densitet 0.841
Kokpunkt 220 °C till 225 °C (3 mmHg)
Flampunkt 195 °C (383 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1705104
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.