Läs mer
1-Eicosanol, 98 %
Produktkod. 10509073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10509073 25 g Glasflaska 25g
10072700 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10509073 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 215460250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 629-96-9 | C20H42O | 298,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-96-9
Molekylformel C20H42O
Molekylvikt (g/mol) 298.56
MDL-nummer MFCD00002938
InChI-nyckel BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
IUPAC-namn icosan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Eicosanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64 °C till 66 °C
Färg Vitt
Flampunkt 194 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)19OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 431
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 298.54
Procent renhet 98%
Fysisk form Pellets, krut eller bitar
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.