missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Eicosanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 629-96-9 |
| Smältpunkt | 65°C |
| Densitet | 0.911 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | CH3(CH2)19OH |
| MDL-nummer | MFCD00002938 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Eicosanol, Arachyl alcohol, 1-Eicosanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.55 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?