Läs mer
1-Eicosanol, TRC
Produktkod. 30370535
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30370535 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30370535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5010052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arachidyl Alcohol
CAS 629-96-9
Molekylformel C20 H42 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Eicosanol, Eicosanol (7CI), Arachic alcohol, Arachidic alcohol, Arachidyl alcohol, Eicosyl alcohol, Hainol 20SS, NSC 120887, Nacol C 20, n-1-Eicosanol, n-Eicosanol
InChI formel InChI=1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn Icosan-1-OL
Molekylvikt (g/mol) 298.55
Formel vikt 298.3236