Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Eicosene |
| CAS | 9-3-3452 |
| Färg | Färglös |
| Analysprocentintervall | 99.2% |
| Molekylformel | C9H16 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-nonyne, nonyne, unii-760v9gp5a1, 3-acetylnaphthalene, pubchem13060, acmc-1aglr, 1-nonyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci |
| InChI-nyckel | OSSQSXOTMIGBCF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCCCCC#C |
| IUPAC-namn | icke-1-yn |
| Visa mer |