missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Eicosene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Eicosene |
| CAS | 3452-07-1 |
| Molekylformel | C20 H40 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Eicos-1-ene, n-Eicosene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-20H2,2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | icos-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.53 |
| Formel vikt | 280.313 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?