Läs mer
1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6+,7+/m1/s1 |