missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1’-epi-Cladribine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1'-epi-Cladribine |
| CAS | 5542-92-7 |
| Molekylformel | C10H12ClN5O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-9-(2-deoxy-alpha-D-erythro-pentofuranosyl)-adenine, 2-Chloro-6-amino-9-(2-deoxy-alpha-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2-Chloro-alpha-D-2'-deoxyadenosine, NSC 105013 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15) |
| LEDER | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| IUPAC-namn | 5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.69 |
| Formel vikt | 285.0629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?