Läs mer
1-epi-Darunavir, TRC
Produktkod. 30179403
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30179403 1 mg
1 options
Produktkod. 30179403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1935051MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-epi-Darunavir
CAS 1546918-95-9
Molekylformel C27 H37 N3 O7 S
Kvantitet 1 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1R,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, [(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] N-[(1R,2R)-3-[[[4-(Amino)phenyl]sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23+,24+,25-,26+/m0/s1
LEDER CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4
IUPAC-namn [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2R,3R)-4-[(4-aminofenyl)sulfonyl-(2-metylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-fenylbutan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 547.66
Formel vikt 547.2352