Läs mer
1-epi-Ramipril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-epi-Ramipril |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 416.2311 |