Läs mer
1-Et-1-ynyl-4-hexylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10181052
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181052 10 g 10g
10173444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10181052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09902EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 79887-11-9
Molekylformel C14H18
Molekylvikt (g/mol) 186.30
MDL-nummer MFCD00173883
InChI-nyckel NFPDFDTYANKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 4-hexyl-1-ethynylbenzene, 4-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-hexyl-benzene, 4-ethynyl-1-hexylbenzene, acmc-209pie, 4-n-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-n-hexylbenzene
PubChem CID 2775129
IUPAC-namn 1-etynyl-4-hexylbensen
LEDER CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel HCidentical toC6H4(CH2)5CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 186.3
Procent renhet 97%