Läs mer
1-Eth-1-ynyl-4-propylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10466642
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10466642 1 g 1g
10111202 10 g 10g
10491854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09905DA
Kemiska identifierare
CAS 62452-73-7
Molekylformel C11H12
Molekylvikt (g/mol) 144.217
MDL-nummer MFCD00173886
InChI-nyckel UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
IUPAC-namn 1-etynyl-4-propylbensen
LEDER CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel HCidentical toC6H4(CH2)2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 97%