Läs mer
1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene, Mikromol™
Produktkod. 30049624
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049624 25 mg
1 options
Produktkod. 30049624 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0938.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
CAS 663950-33-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 I O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene, 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)-, 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
InChI formel InChI=1S/C10H13IO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
LEDER CCOc1ccccc1OCCI
IUPAC-namn 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Molekylvikt (g/mol) 292.113
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 291.996 g/mol