Läs mer
1-etoxi-2-propanol, 90+%, återstoden 2-etoxi-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
1-etoxi-2-propanol används som lösningsmedel för en mängd olika hartser såsom epoxi, akryl, alkyder, polyestrar, nitrocellulosa och polyuretaner. Det används också i ytbeläggnings- och tryckeriindustrin, därigenom reglerar det flödet, utjämningen och sammansmältningen av båda ytbeläggningarna. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av jordbrukskemikalier och avisnings- och anti-isningsformuleringar. Den finner användning som att göra rengöringsprodukter, som fett och färgborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethoxy-2-propanol |
| Smältpunkt | -100°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.896 g/mL |
| Kokpunkt | 132°C |
| Flampunkt | 42°C (108°F) |
| Anteckningar om analysprocent | Resten 2-etoxi-1-propanol |
| Linjär formel | CH3CH2OCH2CH(OH)CH3 |
| Brytningsindex | 1.4065 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Ethoxy-2-propanol, 90+%, remainder 2-ethoxy-1-propanol
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethoxy-2-propanol,2-Ethoxypropanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.