Läs mer
1-etoxi-2-propanol, 90+%, återstoden 2-etoxi-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490560
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
2000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490560 4 x 500 mL 2000ml
11480560 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043306.AY
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1-etoxi-2-propanol används som lösningsmedel för en mängd olika hartser såsom epoxi, akryl, alkyder, polyestrar, nitrocellulosa och polyuretaner. Det används också i ytbeläggnings- och tryckeriindustrin, därigenom reglerar det flödet, utjämningen och sammansmältningen av båda ytbeläggningarna. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av jordbrukskemikalier och avisnings- och anti-isningsformuleringar. Den finner användning som att göra rengöringsprodukter, som fett och färgborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1569-02-4
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00067050
InChI-nyckel JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
IUPAC-namn 1-etoxipropan-2-ol
LEDER CCOCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethoxy-2-propanol
Smältpunkt -100°C
Färg Färglös
Densitet 0.896 g/mL
Kokpunkt 132°C
Flampunkt 42°C (108°F)
Anteckningar om analysprocent Resten 2-etoxi-1-propanol
Linjär formel CH3CH2OCH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4065
Kvantitet 4 x 500 mL
UN-nummer UN1987
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.