Läs mer
1-Ethoxy-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethoxy-2-propanol |
| CAS | 1569-02-4 |
| Molekylformel | C5 H12 O2 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 2-Propanol, 1-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Ethoxy-2-propanol (ACI), Ethyl Proxitol, NSC 2404 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOCC(C)O |
| IUPAC-namn | 1-ethoxypropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vikt | 104.0837 |