Läs mer
(1-[Ethoxycarbonyl]ethylidene)triphenylphosphoran, TRC
Produktkod. 30382710
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30382710 50 g
1 options
Produktkod. 30382710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89154050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-[Ethoxycarbonyl]ethylidene)triphenylphosphoran
CAS 5717-37-3
Molekylformel C23H23O2P
Kvantitet 50 g
Synonym ((Ethoxycarbonyl)ethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, 1-(Ethoxycarbonyl)ethylidenetriphenylphosphorane, 1-Carboethoxyethylidenetriphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanoate, Ethyl 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionate, Ethyl Methyltriphenylphosphoranylideneacetate, NSC 76468, Triphenyl-alpha-ethoxycarbonylethylidenephosphorane, [alpha-(Ethoxycarbonyl)ethylidene]triphenylphosphorane, alpha-(Ethoxycarbonyl)ethylenetriphenylphosphorane
InChI formel InChI=1S/C23H23O2P/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C
IUPAC-namn ethyl 2-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 362.4
Formel vikt 362.1436