Läs mer
(1-etoxikarbonylcyklopropyl)trifenylfosfoniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473857 25 g 25g
11453857 1 g 1g
11463857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18305.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52186-89-7 | C24H24BF4O2P | 462.23 g/mol
(1-etoxikarbonylcyklopropyl)trifenylfosfoniumtetrafluorborat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-etoxikarbonylcyklopropyl)trifenylfosfoniumtetrafluorborat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52186-89-7
Molekylformel C24H24BF4O2P
Molekylvikt (g/mol) 462.23
MDL-nummer MFCD00051879
InChI-nyckel RGJYRMUGSAFITK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-carbethoxycyclopropyltriphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonyl cyclopropyl triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonylcyclopropyl triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonyl cyclopropyl tris phenyl phosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonyl cyclopropyl triphenylphosphanium tetrafluoroborate, acmc-20aowe, 1-carboethoxycyclopropyl triphenylphosphonium tetrafluoroborate, 1-carbethoxycyclopropyl tris phenyl phosphonium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonylcyclopropyl-triphenyl-phosphanium tetrafluoroborate, 1-ethoxycarbonylcyclopropyl-triphenyl-phosphonium tetrafluoroborate
PubChem CID 11016017
LEDER F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C1(CC1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 173°C to 179°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4650673
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (1-etoxikarbonylcyklopropyl)-trifenylfosfanium;tetrafluorborat
Formel vikt 462.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.