Läs mer
(1-Etoxykarbonyletyl) triphenylfosfoniumbromid, 97 %
Produktkod. 11439943
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439943 100 g 100g
11429943 25 g 25g
11449943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13023.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 30018-16-7 | C23H24BrO2P | 443,32 g/mol
1-etoxikarbonyletyl)trifenylfosfoniumbromid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används ofta som en organofosfinkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Etoxikarbonyletyl)trifenylfosfoniumbromid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används ofta som en organofosfinkatalysator.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30018-16-7
Molekylformel C23H24BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 443.32
MDL-nummer MFCD00031605
InChI-nyckel RSYXORMKBUFAMS-UHFFFAOYNA-M
Synonym 1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonyl ethyltriphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonyl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ceetppb, 1-carbethoxyethyl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxycarbonylethyl triphenylphosphonium bromide, 1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, ethoxycarbonylethyltriphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 3084511
IUPAC-namn (1-etoxi-1-oxopropan-2-yl)-trifenylfosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt ∼130 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3822244
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 443.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.