Läs mer
(1-Etoxykarbonyletyl) triphenylfosfoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 30018-16-7 |
| Molekylformel | C23H24BrO2P |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (1-Carboxyethyl)triphenylphosphonium Bromide, Ethyl Ester, (1-Ethoxy-1-oxo-propan-2-yl)triphenylphosphonium Bromide, (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium Bromide, (2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-3-25-23(24)19(2)26(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-19H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCOC(=O)C(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1-etoxi-1-oxopropan-2-yl)-triphenylfosfanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.31 |
| Formel vikt | 442.0697 |