Läs mer
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane, 97%
Produktkod. 11417507
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417507 10 g 10g
11464180 25 g 25g
11427507 50 g 50g
11437507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11417507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15619.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5717-37-3 | C23H23O2P | 362.41 g/mol
(1-etoxikarbonyletyliden)trifenylfosforan är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Det är också ett Horner-Wadsworth-Emmons-reagens. Den kan användas för olefinering. Det kan också användas för syntes av mer komplexa föreningar, såsom (29S,37S)-isomer av malevamid E, en potent jonkanalhämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-etoxikarbonyletyliden)trifenylfosforan är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. Det är också ett Horner-Wadsworth-Emmons-reagens. Den kan användas för olefinering. Det kan också användas för syntes av mer komplexa föreningar, såsom (29S,37S)-isomer av malevamid E, en potent jonkanalhämmare.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Undvik kontakt med syre och luft. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Innehåller trifenylfosfinoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5717-37-3
Molekylformel C23H23O2P
Molekylvikt (g/mol) 362.41
MDL-nummer MFCD00009160
InChI-nyckel KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propanoate, carbethoxyethylidene triphenylphosphorane, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propionate, 1-ethoxycarbonylethylidene triphenylphosphorane, propanoic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl ethylidenetriphenylphosphorane, ethyl 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene propanoate, ethyl 2-triphenyl-$l^ 5-phosphanylidene propanoate, 1-ethoxycarbonylethylethylidene triphenylphosporane, carbethoxyethylidine triphenylphosphorane
PubChem CID 79792
IUPAC-namn etyl-2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)propanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 154°C to 160°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 757112
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 362.41
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.