Läs mer
(1-etoxicyklopropoxi)trimetylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10344362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10344362 25 g Glasflaska 25g
10180712 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368900250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27374-25-0 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27374-25-0
Molekylformel C8H18O2Si
Molekylvikt (g/mol) 174.32
MDL-nummer MFCD00074986
InChI-nyckel BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethoxycyclopropoxy trimethylsilane, cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal, 1-ethoxycyclopropyloxy trimethylsilane, 1-ethoxy-1-trimethylsiloxylcyclopropane, 1-ethoxycyclopropyl oxy-trimethylsilane, 1-ethoxycyclopropyl-oxy trimethylsilane, silane, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethyl, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilan, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilane
PubChem CID 2734686
IUPAC-namn (1-etoxicyklopropyl)oxitrimetylsilan
LEDER CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.867g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH5OC3H4OSi(CH3)3
Brytningsindex 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 174.52
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.