Läs mer
1-Ethoxyethanimine-D3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30381271
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30381271 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30381271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE749290500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethoxyethanimine-D3 Hydrochloride
CAS 74929-87-6
Molekylformel C4H6D3NO . HCl
Kvantitet 500 mg
Synonym Ethyl Acetimidate HydrochlorideEthyl Acetoamidate HydrochlorideEthyl Acetocarboximidate HydrochlorideEthyl Acetoimidate HydrochlorideEthyl Ethanimidate HydrochlorideEthyl Ethanimidoate HydrochlorideEthyl Iminoacetate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H/i2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C(=N)OCC
IUPAC-namn ethyl 2,2,2-trideuterioethanimidate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 126.6
Formel vikt 126.0639