Läs mer
1-Ethoxyethyl-indacaterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethoxyethyl-indacaterol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32N2O3/c1-4-16-11-18-13-20(14-19(18)12-17(16)5-2)27-15-24(31-6-3)21-7-9-23(29)26-22(21)8-10-25(30)28-26/h7-12,20,24,27,29H,4-6,13-15H2,1-3H3,(H,28,30) |
| Formel vikt | 420.2413 |