Läs mer
1-etyl-1,3-dihydro-2H-bensimidazol-2-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17525535 1 g
1 options
Produktkod. 17525535 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186310010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Alfa vektor ETHYLDIHYDROBENZIMIDAZOLONE
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 10045-45-1
Smältpunkt 120°C to 126°C
Färg Vit till beige
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H10N2O
MDL-nummer MFCD00005715
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 1-etyl-2,3-dihydro-lH-l,3-bensodiazol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Fysisk form Pulver