missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethyl-1-methylcyclopentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-1-methylcyclopentane |
| CAS | 16747-50-5 |
| Molekylformel | C8 H16 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Cyclopentane, 1-ethyl-1-methyl-, 1-Ethyl-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-ethylcyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-3-8(2)6-4-5-7-8/h3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC1(C)CCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-1-methylcyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vikt | 112.1252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?