Läs mer
(1-etyl-lH-1,2,4-triazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235894
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235894 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10603195 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08364DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 215868-81-8
Molekylformel C5H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 127.15
MDL-nummer MFCD09966168
InChI-nyckel ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
PubChem CID 11412385
LEDER CCN1N=CN=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (2-etyl-1,2,4-triazol-3-yl)metanol
Formel vikt 127.15
Procent renhet 97%