Läs mer
1-Etyl-1H-1,2,4-triazole-3-karboxylsyrametylester, TRC
Produktkod. 30452949
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30452949 500 mg
1 options
Produktkod. 30452949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT767423500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1034197-43-7
Molekylformel C6H9N3O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3
LEDER CCn1cnc(n1)C(=O)OC
IUPAC-namn Metyl 1-etyl-1,2,4-triazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Formel vikt 155.0695