Läs mer
1-Etyl-1H-1,2,4-triazole-3-karboxylsyrametylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1034197-43-7 |
| Molekylformel | C6H9N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCn1cnc(n1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | Metyl 1-etyl-1,2,4-triazol-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vikt | 155.0695 |