Läs mer
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS | 2167-14-8 |
| Molekylformel | C7H9NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-2-8-5-3-4-7(8)6-9/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCN1C=CC=C1C=O |
| IUPAC-namn | 1-ethylpyrrole-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vikt | 123.0684 |