missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethyl-2,3,3-trimethylindolenium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-2,3,3-trimethylindolenium Iodide |
| CAS | 14134-81-7 |
| Molekylformel | C13H18IN |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-2,3,3-trimethyl-3H-indolium Iodide, 1-Ethyl-2,3,3-trimethylindoleninium Iodine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N.HI/c1-5-14-10(2)13(3,4)11-8-6-7-9-12(11)14;/h6-9H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].CC[N+]1=C(C)C(C)(C)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.19 |
| Formel vikt | 315.0484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?