Läs mer
1-etyl-2,3-dimetylimidazoliumklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475468
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475468 50 g 50g
15465468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59225.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92507-97-6 | C7H13N2 | 125.19 g/mol
Det används reaktionsmedier för kemiska processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används reaktionsmedia för
kemiska processer.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92507-97-6
Molekylformel C7H13N2
Molekylvikt (g/mol) 125.19
MDL-nummer MFCD03093290
InChI-nyckel IRGDPGYNHSIIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, ksc496m4d, 1,2-dimethyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-imidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride t
PubChem CID 2734165
IUPAC-namn 1-etyl-2,3-dimetylimidazol-3-ium;klorid
LEDER CCN1C=C[N+](C)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Kvantitet 50 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 160.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.