Läs mer
1-Etyl-2,3-dioxopiperazin, TRC
Produktkod. 30133327
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133327 25 g
30133070 1 g
17901265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91736025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59702-31-7
Molekylformel C6 H10 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 142.16
Synonym 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Sodium Imp. E (EP)
IUPAC-namn 1-etylpiperazin-2,3-dion
LEDER CCN1CCNC(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
Formel vikt 142.0742
Procent renhet >95%