missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Ethyl-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-5-8(10)7-9-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 142.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?