Läs mer
1-Etyl-2-metylkinoliniumjodid, 97 %
Produktkod. 11493244
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493244 100 g 100g
11473244 5 g 5g
11483244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10584.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299,155 g/mol
1-etyl-2-metylkinoliniumjodid används som en prekursor vid syntes av karbocyaninfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-etyl-2-metylkinoliniumjodid används som en prekursor vid syntes
av karbocyaninfärgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten.
Noter
Prekursor i syntes av karbocyaninfärgämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-55-3
Molekylformel C12H14IN
Molekylvikt (g/mol) 299.155
MDL-nummer MFCD00031829
InChI-nyckel OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
PubChem CID 69076
IUPAC-namn 1-etyl-2-metylkinolin-l-ium;jodid
LEDER CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Smältpunkt 231 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 299.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.